Imprimer
7-Chloro-2,4-diméthylquinoléine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307822-1G OR307822-5G
APOSOR307822-1GEA 293 EUR
APOSOR307822-1G APOSOR307822-5G
7-Chloro-2,4-diméthylquinoléine
7-Chloro-2,4-diméthylquinoléine
Formule: C₁₁H₁₀ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 88499-96-1