Imprimer
8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR307816-1G OR307816-5G
APOSOR307816-1GEA 98.6 EUR
APOSOR307816-1G APOSOR307816-5G
8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
8-Bromo-4-chloro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇BrClN
Point de fusion: 73…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272432
Numéro CAS: 1201-07-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III