Imprimer
2-Amino-4-oxazolecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR30773-1G OR30773-250MG OR30773-500MG OR30773-2.5G OR30773-5G
APOSOR30773-1GEA 221 EUR
APOSOR30773-1G APOSOR30773-250MG APOSOR30773-500MG APOSOR30773-2.5G APOSOR30773-5G
2-Amino-4-oxazolecarboxylic acid
2-Amino-4-oxazolecarboxylic acid
Formule: C₄H₄N₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09864918
Numéro CAS: 944900-52-1