2,2'-Bipyridine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₈N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11100052 Numéro CAS: 220340-46-5 |