Imprimer
(1S,2R)-Boc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1S,2R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
OR307675-1G OR307675-250MG
APOSOR307675-1GEA 137 EUR
APOSOR307675-1G APOSOR307675-250MG
(1S,2R)-Boc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
(1S,2R)-Boc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09750528
Numéro CAS: 137170-89-9