Imprimer
5-Phenylhexahydro-4,7-methano-2-benzofuran-1,3-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (3aS,4R,5R,7S,7aR)-5-Phenylhexahydro-4,7-methano-2-benzofuran-1,3-dione
OR307553-1G OR307553-250MG
APOSOR307553-1GEA 565 EUR
APOSOR307553-1G APOSOR307553-250MG
5-Phenylhexahydro-4,7-methano-2-benzofuran-1,3-dione
5-Phenylhexahydro-4,7-methano-2-benzofuran-1,3-dione
Formule: C₁₅H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13873730
Numéro CAS: 73252-09-2