3-Amino-3-(2-thienyl)propanoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₉NO₂S Poids moléculaire: 171.22 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00152178 Numéro CAS: 18389-46-3 |