Imprimer
2-Amino-4-methylquinoline hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307522-1G OR307522-5G
APOSOR307522-1GEA 335 EUR
APOSOR307522-1G APOSOR307522-5G
2-Amino-4-methylquinoline hydrochloride
2-Amino-4-methylquinoline hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₁ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07700220
Numéro CAS: 1171502-08-1