Imprimer
4-Bromo-8-chloroquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307510-1G OR307510-5G
APOSOR307510-1GEA 243 EUR
APOSOR307510-1G APOSOR307510-5G
4-Bromo-8-chloroquinoline
4-Bromo-8-chloroquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07700233
Numéro CAS: 927800-40-6