Imprimer
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30742-1G OR30742-5G OR30742-25G
APOSOR30742-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30742-1G APOSOR30742-5G APOSOR30742-25G
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇BrN₂
Point de fusion: 166…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09026991
Numéro CAS: 885223-72-3