Imprimer
(1H-Indazol-5-yl)methanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
OR30731-1G OR30731-5G
APOSOR30731-1GEA 71.2 EUR
APOSOR30731-1G APOSOR30731-5G
(1H-Indazol-5-yl)methanol 95%
(1H-Indazol-5-yl)methanol
Formule: C₈H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038636
Numéro CAS: 478828-52-3