4-Iodo-3-nitro-1H-pyrazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₃H₂IN₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01821344 Numéro CAS: 400753-02-8 |