Imprimer
2-Cyclopropylaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Cyclopropyl-phenylamine
OR307255-1G OR307255-5G
APOSOR307255-1GEA 207 EUR
APOSOR307255-1G APOSOR307255-5G
2-Cyclopropylaniline
2-Cyclopropylaniline
Formule: C₉H₁₁N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00604193
Numéro CAS: 3158-73-4