Imprimer
5-Phenyl-1H-[1,2,4]triazol-3-ylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-amine, 3-Phenyl-1H-1,2,4-triazol-5-amine
OR307244-1G OR307244-250MG
APOSOR307244-1GEA 128 EUR
APOSOR307244-1G APOSOR307244-250MG
5-Phenyl-1H-[1,2,4]triazol-3-ylamine
5-Phenyl-1H-[1,2,4]triazol-3-ylamine
Formule: C₈H₈N₄
Poids moléculaire: 160.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00086332
Numéro CAS: 4922-98-9