Imprimer
N-Oxyde de 4-phénylpyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Phenylpyridin-1-ium-1-olate, 4-Phenylpyridine 1-oxide
OR307240-5G OR307240-1G OR307240-25G
APOSOR307240-5GEA 156 EUR
APOSOR307240-5G APOSOR307240-1G APOSOR307240-25G
N-Oxyde de 4-phénylpyridine 98%
N-Oxyde de 4-phénylpyridine
Formule: C₁₁H₉NO
Poids moléculaire: 171.1953 g/mol
Point de fusion: 153…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006208
Numéro CAS: 1131-61-9