Imprimer
1-Methyl-1H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 1-methyl-1H-indazole-7-carboxylate
OR30721-1G OR30721-250MG OR30721-5G
APOSOR30721-1GEA 270 EUR
APOSOR30721-1G APOSOR30721-250MG APOSOR30721-5G
1-Methyl-1H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
1-Methyl-1H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109404
Numéro CAS: 1092351-84-2