1-Methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 1-methyl-1H-indazole-6-carboxylate
Formule:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD11109403 Numéro CAS: 1007219-73-9 |