Imprimer
Methyl-1-methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 1-methyl-1H-indazole-4-carboxylate
OR30718-1G OR30718-250MG
APOSOR30718-1GEA 33.5 EUR
APOSOR30718-1G APOSOR30718-250MG
Methyl-1-methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl-1-methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109402
Numéro CAS: 1071428-42-6