Imprimer
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexylenediamine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR307157-25G OR307157-5G
APOSOR307157-25GEA 79.9 EUR
APOSOR307157-25G APOSOR307157-5G
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexylenediamine 96%
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexylenediamine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₆H₁₄N₂
Point d'ébullition: 104…110 °C/40mmHg
Point de fusion: 40…45 °C
Densité: 0,931 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062986
Numéro CAS: 21436-03-3
EINECS: 606-765-2
UN: 3259
ADR: 8,III