Imprimer
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexylenediamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR307156-25G OR307156-5G OR307156-1G
APOSOR307156-25GEA 132 EUR
APOSOR307156-25G APOSOR307156-5G APOSOR307156-1G
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexylenediamine 97%
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexylenediamine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₆H₁₄N₂
Point d'ébullition: 104…110 °C/40mmHg
Point de fusion: 40…43 °C
Point éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062985
Numéro CAS: 20439-47-8
UN: 3259
ADR: 8,II