Imprimer
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl (S)-(2-hydroxypropyl)carbamate
OR307132-100G OR307132-25G OR307132-5G
APOSOR307132-100GEA 364 EUR
APOSOR307132-100G APOSOR307132-25G APOSOR307132-5G
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 98%
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Formule: C₈H₁₇NO₃
Poids moléculaire: 175.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974340
Numéro CAS: 167938-56-9