Imprimer
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid
OR307109-1G OR307109-10G OR307109-5G
APOSOR307109-1GEA 21.9 EUR
APOSOR307109-1G APOSOR307109-10G APOSOR307109-5G
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid 97%
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453252
Numéro CAS: 334932-13-7