Imprimer
(S)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-1-Boc-Pyrrolidine-3-carboxylic acid, (3S)-1-tert-butoxycarbonylpyrrolidine-3-carboxylic acid
OR307105-25G OR307105-5G
APOSOR307105-25GEA 362 EUR
APOSOR307105-25G APOSOR307105-5G
(S)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
(S)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Poids moléculaire: 215.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094728
Numéro CAS: 140148-70-5