Imprimer
Boc-O-methyl-L-serine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR307095-1G OR307095-5G
APOSOR307095-1GEA 21.9 EUR
APOSOR307095-1G APOSOR307095-5G
Boc-O-methyl-L-serine
Boc-O-methyl-L-serine
Formule: C₉H₁₇NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153314
Numéro CAS: 51293-47-1