Imprimer
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Boc-D-Dap-OH
OR307061-5G OR307061-100G
APOSOR307061-5GEA 26.1 EUR
APOSOR307061-5G APOSOR307061-100G
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Formule: C₈H₁₆N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632072
Numéro CAS: 76387-70-7