Imprimer
(S)-tert-Butyl-3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307044-1G OR307044-5G
APOSOR307044-1GEA 33 EUR
APOSOR307044-1G APOSOR307044-5G
(S)-tert-Butyl-3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate 97%
(S)-tert-Butyl-3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419277
Numéro CAS: 132945-78-9