Imprimer
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30702-25G OR30702-5G OR30702-100G
APOSOR30702-25GEA 139 EUR
APOSOR30702-25G APOSOR30702-5G APOSOR30702-100G
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Formule: C₅H₆N₂O₂
Point de fusion: 154…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216584
Numéro CAS: 17325-26-7