Imprimer
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30668-250MG OR30668-1G
APOSOR30668-250MGEA 174 EUR
APOSOR30668-250MG APOSOR30668-1G
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride
Formule: C₈H₁₄ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11869757
Numéro CAS: 374794-92-0