Imprimer
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30667-1G OR30667-5G
APOSOR30667-1GEA 102 EUR
APOSOR30667-1G APOSOR30667-5G
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formule: C₈H₁₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11042294
Numéro CAS: 3970-79-4