Imprimer
1-(2-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30665-1G OR30665-250MG
APOSOR30665-1GEA 79.9 EUR
APOSOR30665-1G APOSOR30665-250MG
1-(2-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine hydrochloride
1-(2-(Methylsulphonyl)phenyl)piperazine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₇ClN₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11869755
Numéro CAS: 916488-42-1