Imprimer
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR306578-10G OR306578-25G
APOSOR306578-10GEA 65.4 EUR
APOSOR306578-10G APOSOR306578-25G
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid 95+%
2-Methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19443280
Numéro CAS: 739364-95-5