Imprimer
4-Bromo-2-nitroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3065-100G OR3065-250G OR3065-500G
APOSOR3065-100GEA 46.4 EUR
APOSOR3065-100G APOSOR3065-250G APOSOR3065-500G
4-Bromo-2-nitroaniline
4-Bromo-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041312
Numéro CAS: 875-51-4