Imprimer
4-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anisole, 2-(4-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Methoxyphenylboronic acid Pinacol ester
OR30615-5G OR30615-10G
APOSOR30615-5GEA 65.4 EUR
APOSOR30615-5G APOSOR30615-10G
4-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₉BO₃
Poids moléculaire: 234.1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663864
Numéro CAS: 171364-79-7