Imprimer
5-Bromo-1-pentène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30608-25G OR30608-5G
APOSOR30608-25GEA 48 EUR
APOSOR30608-25G APOSOR30608-5G
5-Bromo-1-pentène
5-Bromo-1-pentène
Formule: C₅H₉Br
Point d'ébullition: 126…127 °C
Densité: 1,258 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 31 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000264
Numéro CAS: 1119-51-3
EINECS: 214-281-4
UN: 1993
ADR: 3,III