Imprimer
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30602-1G OR30602-5G
APOSOR30602-1GEA 24.8 EUR
APOSOR30602-1G APOSOR30602-5G
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275698
Numéro CAS: 69214-09-1