Imprimer
4-Bromo-o-crésol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-methylphenol, 1-Bromo-4-hydroxy-3-methylbenzene
OR3060-100G OR3060-25G OR3060-1G
APOSOR3060-100GEA 186 EUR
APOSOR3060-100G APOSOR3060-25G APOSOR3060-1G
4-Bromo-o-crésol 95%
4-Bromo-o-crésol
Formule: C₇H₇BrO
Poids moléculaire: 187.04 g/mol
Point de fusion: 62…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055435
Numéro CAS: 2362-12-1