Imprimer
4,6-Dichloro-o-crésol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,5-Dichloro-2-hydroxytoluene, 2,4-Dichloro-6-methylphenol, 1,3-Dichloro-4-hydroxy-5-methylbenzene
OR30590-1G OR30590-25G OR30590-5G
APOSOR30590-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30590-1G APOSOR30590-25G APOSOR30590-5G
4,6-Dichloro-o-crésol
4,6-Dichloro-o-crésol
Formule: C₇H₆Cl₂O
Poids moléculaire: 177.03 g/mol
Point d'ébullition: 225…226 °C
Point de fusion: 53…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019988
Numéro CAS: 1570-65-6
EINECS: 216-382-9