Imprimer
Acetamidoxime
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30585-1G OR30585-5G
APOSOR30585-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30585-1G APOSOR30585-5G
Acetamidoxime
Acetamidoxime
Formule: C₂H₆N₂O
Point de fusion: 134…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00603514
Numéro CAS: 22059-22-9