Imprimer
Thieno[3,2-c]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30575-100MG OR30575-250MG
APOSOR30575-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR30575-100MG APOSOR30575-250MG
Thieno[3,2-c]pyridine
Thieno[3,2-c]pyridine
Formule: C₇H₅NS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01760493
Numéro CAS: 272-14-0
EINECS: 205-984-7