Imprimer
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-5-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR305629-1G OR305629-250MG
APOSOR305629-1GEA 310 EUR
APOSOR305629-1G APOSOR305629-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-5-carbonitrile
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-5-carbonitrile
Formule: C₈H₅N₃
Poids moléculaire: 143.15 g/mol
Point de fusion: 214…216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909831
Numéro CAS: 146767-63-7