Imprimer
Isoquinoline-8-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30562-1G OR30562-500MG
APOSOR30562-1GEA 63.8 EUR
APOSOR30562-1G APOSOR30562-500MG
Isoquinoline-8-carbaldehyde
Isoquinoline-8-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06227440
Numéro CAS: 787615-01-4