Imprimer
2-(Chlorométhyl)quinoléine chlorhydrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR30556-25G OR30556-5G
APOSOR30556-25GEA 37.7 EUR
APOSOR30556-25G APOSOR30556-5G
2-(Chlorométhyl)quinoléine chlorhydrate
2-(Chlorométhyl)quinoléine chlorhydrate
Formule: C₁₀H₉Cl₂N
Point de fusion: 183…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012734
Numéro CAS: 3747-74-8
EINECS: 223-145-3