Imprimer
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR305419-1G OR305419-5G
APOSOR305419-1GEA 171 EUR
APOSOR305419-1G APOSOR305419-5G
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid 98%
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Poids moléculaire: 192.22 g/mol
Point de fusion: 211…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115212
Numéro CAS: 98088-04-1