2-Acetamido-6-bromopyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
N-(6-Bromopyridin-2-yl)acetamide
Formule:
C₇H₇BrN₂O Poids moléculaire: 215.05 g/mol Point de fusion: 154…157 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00234277 Numéro CAS: 25218-99-9 |