Imprimer
2-Hydrazino-3-methylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR305404-1G OR305404-5G
APOSOR305404-1GEA 190 EUR
APOSOR305404-1G APOSOR305404-5G
2-Hydrazino-3-methylpyridine
2-Hydrazino-3-methylpyridine
Formule: C₆H₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07786312
Numéro CAS: 4930-99-8