Imprimer
Acide 6-bromo-o-toluique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-6-methylbenzoic acid
OR3054-1G OR3054-25G OR3054-5G
APOSOR3054-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3054-1G APOSOR3054-25G APOSOR3054-5G
Acide 6-bromo-o-toluique 97%
Acide 6-bromo-o-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
Point de fusion: 107…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310788
Numéro CAS: 90259-31-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III