Imprimer
Ethyl-5-oxo-4,5-dihydroisoxazole-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR305307-1G OR305307-5G
APOSOR305307-1GEA 654 EUR
APOSOR305307-1G APOSOR305307-5G
Ethyl-5-oxo-4,5-dihydroisoxazole-4-carboxylate
Ethyl-5-oxo-4,5-dihydroisoxazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₇NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00020816
Numéro CAS: 500348-26-5