6-Aminoisoindolin-1-one
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈N₂O Point de fusion: 247 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09701282 Numéro CAS: 675109-45-2 |