Imprimer
5-Aminoisoindolin-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-aminoisoindolin-1-one
OR305283-1G OR305283-5G
APOSOR305283-1GEA 63.8 EUR
APOSOR305283-1G APOSOR305283-5G
5-Aminoisoindolin-1-one
5-Aminoisoindolin-1-one
Formule: C₈H₈N₂O
Poids moléculaire: 148.1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10000828
Numéro CAS: 222036-66-0