Imprimer
5-Hydroxyisoindolin-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR305282-250MG OR305282-1G OR305282-5G
APOSOR305282-250MGEA 72.5 EUR
APOSOR305282-250MG APOSOR305282-1G APOSOR305282-5G
5-Hydroxyisoindolin-1-one
5-Hydroxyisoindolin-1-one
Formule: C8H7NO2
Poids moléculaire: 149.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10000830
Numéro CAS: 252061-66-8